Merck
SAB4500168
Sigma-Aldrich
Anti-HCG β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CG-β, Choriogonadotropin subunit β, Chorionic gonadotrophin chain β
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,600
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CGB(1082)
詳細
Anti-HCG β Antibody detects endogenous levels of total HCG β protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human hCG beta.
Immunogen Range: 101-150
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nina-Naomi Kreis et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Preeclampsia (PE), a gestational hypertensive disease originating from the placenta, is characterized by an imbalance of various cellular processes. The cell cycle regulator p21Cip1/CDKN1A (p21) and its family members p27 and p57 regulate signaling pathways fundamental to placental development. The
Julia Maria Wildner et al.
Cells, 8(12) (2019-11-27)
Preeclampsia (PE) remains a leading cause of maternal and perinatal mortality and morbidity worldwide. Its pathogenesis has not been fully elucidated and no causal therapy is currently available. It is of clinical relevance to decipher novel molecular biomarkers. RITA (RBP-J