クローン
5C5, monoclonal
分子量
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
精製方法
using protein G
交差性
human, boar
包装
antibody small pack of 100 μL
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
Unknown
UniProtアクセッション番号
輸送温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
pig ... MFGE8(397545)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABT1550-25UL:
MABT1550-100UL:
試験成績書(COA)