安全性情報
709468
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥482,000
10 MG
¥837,000
¥482,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥482,000
10 MG
¥837,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
¥482,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709468-10MG:
709468-BULK:
709468-VAR:
709468-5MG-PW:
709468-5MG:
709468-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)