Merck
C1617
Sigma-Aldrich
C反応性タンパク質 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, liquid
別名:
CRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
liquid
分子量
23 kDa
bp
~100 °C
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... CRP(1401)
詳細
C反応性タンパク質(CRP)は、ホモ5量体急性期炎症性タンパク質であり、主に肝細胞で産生されます。この高度に保存された血漿タンパク質は、 平滑筋細胞、マクロファージ、内皮細胞、リンパ球、および脂肪細胞でも産生されます。ペントラキシンファミリーに属します。
アプリケーション
C反応性タンパク質 ヒトは、下記で使用されています:
  • C反応性タンパク質(CRP)が筋管のサイズおよび筋管混合タンパク質合成(MPS)に及ぼす影響を検討するための分化培地の成分として
  • ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)における内皮細胞増殖に対する高齢者由来の血清CRP濃度の影響を検討するため
  • 冠動脈攣縮(CAS)の発生におけるニコチン、単球インターロイキン6(IL-6)、α7ニコチン性アセチルコリン受容体(α7-nAChR)、およびCRPの役割と関係を検討するため
生物化学的/生理学的作用
C反応性タンパク質(CRP)は、補体経路、アポトーシス、食作用、一酸化窒素(NO)放出、インターロイキン-6および腫瘍壊死因子-αの産生において重要な役割を果たします。マクロファージにおける低比重リポタンパク質の取り込みに関与しています。虫垂炎、胆嚢炎、膵臓炎、および髄膜炎の患者ではCRP濃度が増加します。心血管疾患の病態形成に重要な役割を果たします。そのため、感染症および心血管イベントのマーカーとして使用されます。
C反応性たんぱく質(CRP)は、肺炎球菌の細胞壁のC多糖類を沈殿させることができるたんぱく質です。肝細胞によるCRPの産生は炎症反応の急性期に増加するため、CRPは炎症状態の臨床マーカーとして広く使用されています。
アナリシスノート
遺伝子組み換え大腸菌を用いた発酵法で製造された高純度のタンパク質です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C1617-VAR:
C1617-BULK:
C1617-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Yow Hung et al.
Free radical biology & medicine, 120, 266-276 (2018-04-03)
Smoking and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) are risk factors for coronary artery spasm (CAS), which is characterized by the increased interleukin-6 (IL-6) level and monocyte counts; however, limited data are available regarding the role of cigarette-embedded nicotine in the modulation
Adrian Hosford-Donovan et al.
Maturitas, 89, 52-57 (2016-05-18)
It is hypothesized that chronic systemic inflammation contributes to the age-related decline in cardiovascular function. The aim of the present study was to combine an assessment of the relationship between the serum level of C-reactive protein (CRP) and systolic and
P P Galanis et al.
Talanta, 238(Pt 2), 123056-123056 (2021-11-22)
We report the use of a laser-based fabrication process in the creation of paper-based flow-through filters that when combined with a traditional lateral flow immunoassay provide an alternative pathway for the detection of a pre-determined analyte over a wide concentration
Britta Wåhlin-Larsson et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(1), 267-278 (2017-11-14)
Mechanisms underlying the relationship between systemic inflammation and age-related decline in muscle mass are poorly defined. The purpose of this work was to investigate the relationship between the systemic inflammatory marker CRP and muscle mass in elderly and to identify
Ioannis N Katis et al.
Biosensors & bioelectronics, 113, 95-100 (2018-05-09)
We report on the use of a laser-direct write (LDW) technique that allows the fabrication of lateral flow devices with enhanced sensitivity and limit of detection. This manufacturing technique comprises the dispensing of a liquid photopolymer at specific regions of