安全性情報
MABS1920
Sigma-Aldrich
Anti-IRF-9 Antibody, clone 6F1-H5
clone 6F1-H5, from mouse
別名:
Interferon regulatory factor 9, IFN-alpha-responsive transcription factor subunit, ISGF3 p48 subunit, Interferon-stimulated gene factor 3 gamma, ISGF-3 gamma, Transcriptional regulator ISGF3 subunit gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F1-H5, monoclonal
交差性
mouse
以下との反応禁止
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Irf9(16391)
詳細
インターフェロン調節因子9(UniProt:Q61179、別名:IRF-9、IFN-α応答転写因子サブユニット、ISGF3 p48サブユニット、インターフェロン刺激遺伝子因子3γ、ISGF-3γ、転写調節因子ISGF3サブユニットγ)は、マウスIrf9(別名Isgf3g)遺伝子(Gene ID:16391)によってコードされています。IRF-9は、インターフェロンαとβによるシグナル伝達を媒介する転写因子です。IRFのトリプトファンペンタッドリピートDNA結合ドメインが1つ含まれます。これらのインターフェロンが細胞表面受容体に結合すると、JAKキナーゼ(Tyk2とJAK1)が活性化され、STAT1とSTAT2のチロシンのリン酸化につながります。IRF-9はリン酸化されたSTAT1:STAT2二量体と結合してインターフェロン刺激遺伝子因子3(ISFG3)複合体を形成し、これは核に移動してインターフェロン刺激応答配列(ISRE)に結合し、インターフェロン刺激遺伝子の転写を活性化します。マウスでは、IRF-9の欠如は血管平滑筋細胞(VSMC)の増殖と遊走を阻害し、傷害に対する内膜肥厚を抑制することが示されています。一方、IRF-9の機能亢進では、VSMCの増殖と遊走を促進し、動脈狭窄を悪化させることが報告されています。(参考文献:Zhang, SM et al (2015).Nat. Commun.6:6882)
特異性
クローン6F1-H5はマウスで51 kDaのインターフェロン調節因子9(IRF-9)を検出します。短い変異型のIRF-9も検出する場合もあります。
免疫原
Hisタグ付き完全長リコンビナントマウスインターフェロン調節因子9、長鎖型(465アミノ酸)
エピトープ:N末端
アプリケーション
クロマチン免疫沈降:野生型またはIRF9ノックアウトの骨髄由来マクロファージ(未誘導又はIFNβ処理済み)を用いて、クロマチン免疫沈降が行われています(Prof. Thomas Decker, Ph.D., University of Vienna, Austria、厚意による提供)。
抗IRF-9抗体クローン6F1-H5(カタログ番号:MABS1920)は、インターフェロン調節因子9(IRF-9)を検出するマウスモノクローナル抗体です。クロマチン免疫沈降およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
ヒト脾臓組織ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのマウス脾臓組織ライセートでIRF-9を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約51 kDa算出値:44.61 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナル抗体IgG2a抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABS1920:
MABS1920-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nasiha S Ahmed et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(1) (2022-01-06)
Macrophages induce a number of inflammatory response genes in response to stimulation with microbial ligands. In response to endotoxin Lipid A, a gene-activation cascade of primary followed by secondary-response genes is induced. Epigenetic state is an important regulator of the
Camila Marques-da-Silva et al.
Cell reports, 40(3), 111098-111098 (2022-07-21)
Malaria is a devastating disease impacting over half of the world's population. Plasmodium parasites that cause malaria undergo obligatory development and replication in hepatocytes before infecting red blood cells and initiating clinical disease. While type I interferons (IFNs) are known
Catera L Wilder et al.
Molecular systems biology, 19(5), e11294-e11294 (2023-03-18)
Type I interferons (IFN) induce powerful antiviral and innate immune responses via the transcription factor, IFN-stimulated gene factor (ISGF3). However, in some pathological contexts, type I IFNs are responsible for exacerbating inflammation. Here, we show that a high dose of
Ekaterini Platanitis et al.
Nature communications, 10(1), 2921-2921 (2019-07-04)
Cells maintain the balance between homeostasis and inflammation by adapting and integrating the activity of intracellular signaling cascades, including the JAK-STAT pathway. Our understanding of how a tailored switch from homeostasis to a strong receptor-dependent response is coordinated remains limited.