製品名
Anti-Tau Antibody, PAD, clone TNT-1, clone TNT-1, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TNT-1, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Tau, PAD in human Alzheimer′s brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in normal and Alzheimer′s tissues from entorhinal cortex, hippocampus, inferior temporal gyrus, and superior gyrus of control (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in recombinant Tau protein (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tau, PAD in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
rat cortex tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN471:
試験成績書(COA)