MABN385
Anti-NHERF-2 Antibody, clone 32B6
clone 32B6, from mouse
別名:
Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2, NHERF-2, NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP, SRY-interacting protein 1, SIP-1, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2, Tyrosine kinase ac
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
32B6, monoclonal
交差性
rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC9A3R2(9351)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Batt cell lysate. (Theisen, C. S., et al. (2007). Mole. Biol. Cell. 18:1220-1232).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NHERF-2 in 10 µg of HaCaT keratinocytes cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HaCaT keratinocytes cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN385:
試験成績書(COA)