AMAB90627
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0268, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti Her2 Antibody, Anti Her2 Antibody - Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse, CD340, HER-2, HER2, NEU, NGL
サイズを選択してください
¥82,000
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL0268, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HER2(2064)
詳細
免疫原
アプリケーション
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse has been used in Western blotting.[1]
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
シーケンス
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AMAB90627-100UL:
AMAB90627-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック