クローン
AF8, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CANX(821)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunoprecipitation applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8; Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunohistochemistry applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Flow Cytometry applications (Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Calnexin in Western Blotting applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Calnexin in HeLa, A431 and Huvec cell lines.
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calnexin in MCF7 cells.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF2067-25UG:
MABF2067:
試験成績書(COA)