安全性情報
MABE343-AF488
Sigma-Aldrich
抗ピューロマイシン、クローン12D10、Alexa Fluor 488コンジュゲート抗体
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
別名:
Alexa Fluor 488 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12D10, monoclonal
交差性
human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ピューロマイシンは、細菌Streptomyces albonigerに由来するアミノヌクレオシド抗生物質であり、リボソームで早期の鎖終結により翻訳を阻害するタンパク質合成阻害薬として機能します。ピューロマイシンに対するモノクローナル抗体は、標準的な免疫化学的方法と共に用いて、翻訳を直接モニタリングすることができます。この方法はsurface sensing of translation(SUnSET)として知られています。分子の一部がアミノアシル化tRNAの3′末端に類似しているため、タンパク質翻訳解析に有用です。ピューロマイシンは、胸腺細胞とヒトHL-60白血病細胞でDNA断片化を誘導します。
この製品は、カタログ番号:MABE343のコンジュゲート版です。
特異性
この抗体は、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を認識します。
ピューロマイシンと共にプレインキュベートしたヒト試験サンプルと反応することが示されています。試験サンプルをピューロマイシンと共にインキュベートした場合、すべての種と反応すると予測されています。
免疫原
複数の分子量のピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質
アプリケーション
この抗ピューロマイシン、クローン12D10は、 ピューロマイシンの検出において、免疫細胞染色での使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製、修復
品質
未処理およびピューロマイシン処理HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:2,500で使用、ピューロマイシンのみで処理したHeLa細胞において、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出できます。
Alexa FluorはLife Technologiesの登録商標です。
ターゲットの説明
実測した分子量情報についてはカタログ番号:MABE343を参照してください。
物理的形状
PBS、15 mg/mL BSA、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ラットモノクローナルコンジュゲート。
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABE343-AF488:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin J Jenkins et al.
Cell metabolism, 35(7), 1132-1146 (2023-05-26)
Augmented T cell function leading to host damage in autoimmunity is supported by metabolic dysregulation, making targeting immunometabolism an attractive therapeutic avenue. Canagliflozin, a type 2 diabetes drug, is a sodium glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor with known off-target effects on
Qi Wu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 7064319-7064319 (2019-06-19)
Ribosome biogenesis is a crucial biological process related to cell proliferation, redox balance, and muscle contractility. Aortic smooth muscle cells (ASMCs) show inhibition of proliferation and apoptosis, along with high levels of oxidative stress in aortic dissection (AD). Theoretically, ribosome
Sara Hosseini-Farahabadi et al.
PLoS biology, 19(5), e3001221-e3001221 (2021-05-04)
Premature termination codons (PTC) cause over 10% of genetic disease cases. Some aminoglycosides that bind to the ribosome decoding center can induce PTC readthrough and restore low levels of full-length functional proteins. However, concomitant inhibition of protein synthesis limits the
Danielle Minichino et al.
Journal of leukocyte biology, 112(5), 1089-1104 (2022-06-02)
Langerhans cell histiocytosis (LCH) is an inflammatory disease characterized by abnormal dendritic cells (DCs) with hyperactive ERK signaling, called "LCH cells." Since DCs rely on ERK signaling to produce inflammatory molecules in response to pathogenic cues, we hypothesized that hyperactive
Fangyuan Jia et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5986260-5986260 (2021-01-30)
The rate of ribosome biogenesis plays a vital role in cell cycle progression and proliferation and is strongly connected with coronary restenosis and atherosclerosis. Blocking of proliferation 1 (BOP1) has been found as an evolutionarily conserved gene and a pivotal