スキップする
MABE342
抗ピューロマイシン抗体、クローン4G11
clone 4G11, from mouse
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
21
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
General description
ピューロマイシンは、細菌Streptomyces albonigerに由来するアミノヌクレオシド抗生物質であり、リボソームで早期の鎖終結により翻訳を阻害するタンパク質合成阻害薬として機能します。ピューロマイシンに対するモノクローナル抗体は、標準的な免疫化学的方法と共に用いて、翻訳を直接モニタリングすることができます。この方法はsurface sensing of translation(SUnSET)として知られています。分子の一部がアミノアシル化tRNAの3′末端に類似しているため、タンパク質翻訳解析に有用です。ピューロマイシンは、胸腺細胞とヒトHL-60白血病細胞でDNA断片化を誘導します。
ピューロマイシンを新合成タンパク質に組み込んでいます。この抗体は、ピューロマイシン存在下のみで、複数の分子量のピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出します。しかし、真核生物のタンパク質生合成阻害薬であるシクロヘキシミドが共存していると、シグナルの低下が認められます。
Application
免疫細胞染色:希釈倍率1:2,000で使用、ピューロマイシンで処理したHeLa細胞において、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出できます。しかし、真核生物のタンパク質生合成阻害薬であるシクロヘキシミドを添加すると、シグナルの低下が認められます。
ウェスタンブロッティング:独立したラボの代表的なロットは、WBで、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出しました(David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.)。
免疫蛍光:独立したラボの代表的なロットは、IFで、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出しました(David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.)。
蛍光活性化セルソーティング:独立したラボの代表的なロットは、FACSで、ピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出しました(David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.)。
Alexa Fluorは、Life Technologiesの登録商標です。
抗ピューロマイシン抗体、クローン4G11は、タンパク質に組み込まれたピューロマイシンを検出します。ピューロマイシンに対するモノクローナル抗体は、標準的な免疫化学的方法と共に用いることができます。
Biochem/physiol Actions
ピューロマイシンと共にプレインキュベートしたヒト試験サンプルと反応することが示されています。試験サンプルをピューロマイシンと共にインキュベートした場合、すべての種と反応すると予測されています。
Physical form
フォーマット:精製
Analysis Note
ピューロマイシンとシクロヘキシミドで処理した、またはピューロマイシンのみで処理したHEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:12,500で使用、ピューロマイシンのみで処理したHEK293細胞ライセートのピューロマイシンを組み込んだ新合成タンパク質を検出できます。この抗体は、ピューロマイシンとシクロヘキシミドで処理したHEK293細胞中の少量のピューロマイシンも検出できます。
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MABF248MABF227MABF284
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Gene Information
human ... SLFN11(91607)
Gene Information
bat ... Loc102244039(102244039)
human ... IFNL4(101180976)
Gene Information
human ... PLAAT4(5920)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4G11, monoclonal
clone
4G9, monoclonal
clone
4G1, monoclonal
clone
42, monoclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MABE342:
jan