MAB5504A4
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 | MAB5504A4
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Vesicular glutamate transporter 2, VGluT2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G9.2, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 2 in adult mouse brain tissue.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Adult mouse brain tissue
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5504A4:
試験成績書(COA)