Merck
すべての画像(14)
資料
安全性情報
ZRB1170
Sigma-Aldrich
抗VGLUT2抗体 クローン3C2 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C2, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 64.58 kDa
observed mol wt ~60 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3C2は小胞グルタミン酸トランスポーター2(VGLUT2)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する18アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ラット小胞グルタミン酸トランスポーター2(VGLUT2)のC末端領域に由来する18アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ラット小脳およびマウス脳線条体組織切片においてVGLUT2を検出できます。
免疫蛍光染色: 希釈倍率1:100で使用、マウス小脳およびラット大脳皮質組織切片においてVGLUT2を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗VGLUT2 クローン3C2 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1170)は、小胞グルタミン酸トランスポーター2(VGLUT2)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
小胞グルタミン酸トランスポーター2(UniProt :Q9JI12;別名 分化関連BNPI、分化関連Na(+)依存性無機リン酸共輸送体、溶質輸送体ファミリー17メンバー6、VGLUT2)は、ラット種においてSlc17a6(別名Dnpi、Vglut2)遺伝子(Gene ID:84487)によってコードされます。VGLUT2は、興奮性ニューロンのシナプス前神経終末でグルタミン酸のシナプス小胞への取り込みを仲介する、複数回膜貫通タンパク質です。NおよびC末端テール(それぞれaa 1-71、499-582)が細胞質側に露出しています。VGluT1およびVGluT2発現ニューロンは、脳内の古典的グルタミン酸作動性ニューロンの大部分を占め、VGluT1が主要サブタイプであり、脳内のグルタミン酸小胞輸送全体の約80%を担っています。対照的にVGluT3は、背側および腹側線条体のコリン作動性介在ニューロン、皮質および海馬のGABA作動性バスケット細胞亜集団、セロトニン作動性ニューロンなどの、グルタミン酸以外の伝達物質を用いる非グルタミン酸作動性ニューロンの個別の集団に存在し、それぞれの部位で、局所伝達のより微細な調節に関与しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1170-25UL:
ZRB1170-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunyu Cai et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
In recent years, olfactory dysfunction has attracted increasingly more attention as a hallmark symptom of neurodegenerative diseases (ND). Deeply understanding the molecular basis underlying the development of the olfactory bulb (OB) will provide important insights for ND studies and treatments.