クローン
10H9.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
詳細
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
多能性及び初期分化
神経幹細胞
Immunocytochemistry Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected SOX-2 in human RenCX cells.
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SOX-2 in mouse embryonic stem cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse embryonic stem cells
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4423:
試験成績書(COA)
資料
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
プロトコル
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.