Merck
MA1HC01FS1
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア
A1HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
別名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 0.11 m 2 surface area
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
0.11 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
39-69 mg/m2
全有機炭素(TOC)残留物
720-1260 ppb
入力
sample type liquid
導電率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
A1HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルターメディアは、スケーラブルなディスポーザブル形式で、その独自のモジュール化設計により柔軟性が向上しています。ミリスタックプラス(Millistak+)® MA1HC01FS1は、32 cm(高さ)x 62 cm(奥行)、ろ過面積0.11 m2の高性能POD形式で提供しています。
このA1HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、TFF処理後の清澄液に最適です。ミリスタックプラス(Millistak+)® Podフィルターは、お客様の異なるニーズに合わせて、メディアのグレードごとにDE、CE、HCという3種類のシリーズをご用意しています。
ミリスタックプラス(Millistak+)® Podシステムは、細胞培養、酵母やE.coli溶解液の遠心分離後液、E.coliリフォールド、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い物質を対象とした一次および二次清澄化の用途に理想的です。
使いやすさ
コンパクトにモジュール化設計されたミリスタックプラス(Millistak+)® の新しいPodシステムのご利用により、生産性を向上しサイクル時間を短縮できます。
Podシステムの設置とセットアップはシンプルかつ簡単に行えます。独自設計のディスポーザブルアダプターとディスポーザブルマニホールドにより、Podフィルターを他のプロセス配管に簡単に接続できます。このシステムの閉鎖式でディスポーザブルという特徴により、オペレーターがバイオハザードにさらされることがなく、メンテナンスも不要で、洗浄バリデーションの必要もありません。
アプリケーション
TFF(プロスタック(Prostak))処理後の清澄液
特徴および利点
  • ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
  • メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
  • 2段階の機能を果たすミリスタックプラス(Millistak+)® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
  • 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
  • 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
  • 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
  • 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
  • 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)、メディア表面積あたり100 L/m2(10 L/ft2)での純水フラッシングに続き、10 Lの純水に24時間浸漬毎:
ナトリウム:<3.0 mg/ft2
カルシウム:<0.7 mg/ft2
マグネシウム:<0.2 mg/ft2
水銀:<0.01 mg/ft2
クロム:<0.01 mg/ft2
アルミニウム:<0.01 mg/ft2
カリウム:<0.01 mg/ft2
鉛:<0.01 mg/ft2
ヒ素:<0.01 mg/ft2
コバルト:<0.01 mg/ft2
鉄:<0.01 mg/ft2
マンガン:<0.01 mg/ft2
チタン:<0.01 mg/ft2
亜鉛:<0.01 mg/ft2
フィルターグレード:A1HC
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
25°Cでの製品の水導電率:オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)およびメディア表面積あたり10 L/ft2(100 L/m2)での純水フラッシング後
全有機炭素(TOC)残留物:オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)およびメディア表面積あたり100 L/m2での純水フラッシング後
重量分析の抽出物:オートクレーブ滅菌(123 °C、60分1回)、メディア表面積あたり100 L/m2での純水フラッシングに続き、純水(タイプ1 DI水)に24時間静的浸漬後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MA1HC01FS1:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。