蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
フォーム
liquid
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
転移温度
flash point -7 °C
密度
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69 g/mL at 25 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LX0260-5:
LX0260-901:
LX0260-3:
試験成績書(COA)