Merck
LA1HCG6S2
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター
A1HC, filtration area 1.8 m²
別名:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター, A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
1.8 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
不揮発性残留物(NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
全有機炭素(TOC)残留物
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
入力
sample type liquid
導電率
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
A1HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: スタック ディスク
Stack Design: 16 in. diameter, 8-cell
アプリケーション
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
規格
Filter Grade: A1HC
調製ノート
Sterilization Method
123 °C 30 分のSIP 3回
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
LA1HCG6S2:
試験成績書(COA)