製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHF、カートリッジ, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
≤16.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
5 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.5 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.29 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHF
ポアサイズ
0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
詳細
包装
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:『MILLIPORE EXPRESS® メンブレンを備えたフィルター』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
- 保管について:『MILLIPORE EXPRESS® メンブレンを備えたフィルター』ユーザーガイドを参照してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
135 °Cで30分間のSIPをフォワード25サイクルまたはフォワード22サイクルとリバース3サイクル、126 °Cで60分間のオートクレーブを25サイクル
アナリシスノート
滅菌と制御下の5.5 Lの水でのフラッシング後、サンプルでは25°CにおいてTOCが500 ppb未満(USP <64>)および1.3 µS/cm未満(USP <64>)であることが確認されました。
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
法的情報
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。