Merck
KTGRA10TT1
Millipore
Aervent® 0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
別名:
Aervent KTGR Opticap XL10 Capsule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Aervent®
パラメーター
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
テクニック
gas filtration: suitable
L
33.5 cm (13.2 in.)
W
4.2 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
ろ過面積
0.65 m2
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
33.5 cm (13.2 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤45 mg/cartridge
Matrix
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
入力
sample type gas
泡立ち点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
フィッティング
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:カプセル
特徴および利点
カートリッジあたり85 Nm3/h(50 SCFM)でのΦX-174ウイルス粒子の108–1010 PFUのトータルチャレンジのエアロゾル保持の評価
包装
イージーオープン二重バッグ
品質
10⁷ CFU/cm²の最小チャレンジ濃度で21日間Brevundimonas diminuta を保持
関連事項
先発品:SN2M027A6
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすPTFEメンブレンを用いて製造されました。
滅菌法:
135 °Cで30分間のオートクレーブを30サイクル
アナリシスノート
ハイドロコア:≤0.75 mL/min @ 2.6 bar (38 psig)、サンプルあたり
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析の抽出物:制御された室温で70//30 % IPA/水混合液に24時間浸漬後
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクは、本製品が欧州圧力機器指令(2014/68/EU、2014年5月15日)に適合していることを証明します。本品は欧州指令2014/68/EU第4条§3に分類されています。安全な使用を確保するため、適切な工学的手法に従って設計および製造されています。本指令2014/68/EU第4条§3に従い、本製品にはCEマークは付されていません。