Merck
HX0302
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
product name
ヘキサン, Meets ACS Specifications GR ACS
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
形状
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
不純物
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤5 ppm Benzene (C6H6)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay (n-hexane): 95% min
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Benzene (C6H6): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0302-20:
HX0302-3:
HX0302-6:
HX0302-5:
MC0815-901:
US1HX0302/20:
HX0302-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3