安全性情報
HG000C74
Millipore
m-Endo Agar Les
pH 7.2±0.2 (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
組成
Agar, 15.0 g/L
Basic Fuchsin, 0.8 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 3.3 g/L
Lactose, 9.4 g/L
Peptone, 3.7 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Sodium Chloride, 3.7 g/L
Sodium Deoxycholate, 0.1 g/L
Sodium Lauryl Sulphate, 0.05 g/L
Sodium Sulphate, 1.6 g/L
Tryptone, 3.7 g/L
Tryptose, 7.5 g/L
Yeast Extract, 1.2 g/L
包装
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C74.500)
pH
7.2±0.2 (25 °C)
保管温度
15-25°C
アプリケーション
A selective culture medium for the enumeration of coliforms in water, using a membrane filter method.
調製ノート
To ensure complete solution of basic fuchsin, prepare medium as follows: Suspend 51g in 1 litre demineralised water. Add 20ml ethanol and stand for 10 minutes. Boil until agar is dissolved. Pour into plates. Store away from light at 4°C.
Do not Autoclave or Overheat
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3