HCVD1MAG-67K
MILLIPLEX® Human Cardiovascular Disease (CVD) Magnetic Bead Panel 1 - Cardiovascular Disease Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: BNP, NT-proBNP, CK-MB, CXCL6/GCP-2, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), FABP3, FABP4, LIGHT, Oncostatin (OSM), Placental Growth Factor (PlGF), Troponin I (TnI).
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
(CK-MB)
accuracy: 102%
(LIGHT)
accuracy: 102%
(Oncostatin (OSM))
accuracy: 103%
(CXCL6/GCP-2)
accuracy: 96%
(FABP3)
accuracy: 96%
(Placental Growth Factor (PlGF))
accuracy: 97%
(NT proBNP)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(FABP3)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(Placental Growth Factor (PlGF))
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(NT proBNP, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), LIGHT)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(CXCL6, Oncostatin (OSM))
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(BNP, CK-MB, Troponin I (TnI))
standard curve range: 685.9-500,000 pg/mL
(FABP4)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Human Cardiovascular Disease (CVD) Panel 1 is a 12-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in human serum, plasma, or tissue/cell lysate and culture supernatant samples: BNP, NTproBNP, CK-MB, CXCL6, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), FABP3, FABP4, LIGHT, Oncostatin-M (OSM), Placental Growth Factor (PlGF), and Troponin I. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cardiovascular
特異性
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
アプリケーション
- Analytes: BNP, CK-MB, CXCL6/GCP-2, CXCL16, Endocan-1 (ESM-1), FABP3, FABP4, LIGHT, NT-proBNP, Oncostatin M (OSM), Placental Growth Factor (PlGF), Troponin I (TnI)
- Recommended Sample Type: Human serum, plasma, or tissue/cell culture supernatants and lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of undiluted serum or plasma; tissue/cell culture samples may require dilution in appropriate control medium
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Cardiovascular Disease
- Research Subcategory: Metabolic Disorders
特徴および利点
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
心血管疾患(CVD)バイオマーカーの詳細を確認し、MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイのようなマルチプレックスCVDパネルを用いて、CVD研究のバイオマーカー探索の効率を高める方法をご覧ください。
Learn about biomarkers of cardiovascular disease (CVD) and discover how multiplex CVD panels, such as MILLIPLEX® multiplex assays, are being used to increase the efficiency of biomarker discovery for CVD research.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.