The Human CD8 Milliplex kit is quite stable when stored at room temperature or 37°C for up to 7 days. Although mean fluorescent intensities (MFIs) may experience a slight depression when stored at 37°C as opposed to 4°C, this difference is not typically significant. Additionally, there may be a slight decrease in sensitivity for some analytes, but it generally remains below the reported minimum detectable concentration (minDC) plus two standard deviations (2SD).
HCD8MAG-15K
MILLIPLEX® Human CD8+ T Cell Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
特異性
アプリケーション
- Analytes: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, Granzyme A, Granzyme B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, Perforin
- Recommended Sample type: serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: Neat
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category Inflammation & Immunology
特徴および利点
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。
MILLIPPLEX®炎症アッセイまたは細胞シグナル伝達アッセイを用いた炎症シグナル伝達経路のマルチプレックス測定が、T細胞シグナル伝達、Th細胞分化、炎症反応シグナル伝達、敗血症シグナル伝達の研究など、免疫学と細胞シグナル伝達の間のギャップを埋めるためにどのように役立っているのかをご覧ください。
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.