メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
The MILLIPLEX® MAP Human Cancer Autoantibody Magnetic Bead Panel is a 15-plex kit to be used for the simultaneous quantification of autoantibodies to any or all of the following analytes in serum and plasma samples: Alpha-enolase (ENO1), Cancer/Testis Antigen 1B (CTAG1B/NY-ESO-1), Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A (p16-INK4a), G2/mitotic-specific cyclin-B1 (CCNB1), Galactose-specific lectin-1 (Galectin 1), Galactose-specific lectin-3 (Galectin 3), Heat shock protein 60 (HSP60), Hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF1α), Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2 (IMP-2), Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 (IMP-3), Mucin 1 (MUC1), Receptor tyrosine-protein kinase (HER2/ErbB2), sex determining region Y (SRY)-box 2 (SOX2), Survivin (Survivin/BIRC5), and Tumor protein p53 (p53). For this particular panel, four assay control beads are included as part of the base kit format.
アプリケーション
- Analytes Available: CCNB1/Cyclin B1, CTAG1B/NY-ESO-1, ENO1, Galectin-1 (GAL1), Galectin-3, ErbB2/HER2, HIF-1α, HSP60, IGF2BP2/IMP2, IGF2BP3/IMP3, Mucin-1 (MUC1), P16-INK4a, p53, Sox2, Survivin/BIRC5.
- Panel Type: MAGNETIC Circulating Cancer
- This is assay yields results in Median Fluorescence Intensity (MFI).
- Four assay control beads are included in the base kit.
- This is an overnight assay.
- Recommended dilution: This assay requires 25 μL of 1:100 diluted plasma or serum.
- Research Category: Oncology
- Research Sub-Category: Oncology, Tumor Markers, Immune Response
特徴および利点
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Cancer biomarker detection through MILLIPLEX® multiplex cancer assays can accelerate studies of tumorigenic processes helping advance cancer research.