Merck
HATF08550
Millipore
Immobilon®-NC Membrane
85 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 m, 85 mm, disc, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタ直径
85 mm
厚さ
180 μm
屈折率
n/D 1.51
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HATF
Primary Binding Mechanisms: 静電気的結合, 疎水性相互作用
アプリケーション
  • Biological solutions
  • Cell contact
  • Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HATF08550:
試験成績書(COA)