物質
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
品質水準
組成
Iron Content, 36.0-50.0%
メーカー/製品名
Estapor®
包装
bottle of 10ml - 10L
濃度
10% solids
テクニック
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
色
brown
マトリックス
polymeric polystyrene/divinylbenzene
ビーズ直径
0.80-1.80 μm
キャパシティ
10-100 μeq/g surface charge density
官能基
amine (NH2)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
39572001-1000:
FR139572001:
FR139572001-1000:
39572001-100:
39572001-10:
FR139572001-05:
39572001-1:
39572001:
FR139572001-100:
FR139572001-VAR:
FR139572001-1:
FR139572001-10:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.