This product is tested for suitability in flow cytometry using Jurkat cells. Currently, there are no literature references for this product.
FCABS165A6
Milli-Mark® Anti-MAPK 1/2 (tERK) Antibody, Alexa Fluor 647 Conjugate
Milli-Mark®, from rabbit
別名:
Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, MAP kinase 1, MAPK 1, p44-ERK1, ERT2, MAP kinase isoform p44, p44, MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, MNK1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 647
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
MAPキナーゼ
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Jurkat cells
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCABS165A6:
試験成績書(COA)