製品名
モノクロナール抗ビンキュリン, clone V284, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V284, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~117 kDa
交差性
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
詳細
免疫原
アプリケーション
- to probe blots in immunoblotting
- immunochemical staining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200080-VAR:
SAB4200080-BULK:
SAB4200080-200UL:
SAB4200080-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.