Full product information, including the protocol, can be found at the link below. See the Documentation section under Protocols:
https://www.emdmillipore.com/product/Human-Neuropeptide-Y-NPY-ELISA,MM_NF-EZHNPY-25K#documentation
おすすめの製品
製品名
Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-99%
sensitivity: 3 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 5-1000 pg/mL
inter-assay cv: 3-14%
intra-assay cv: 2-5%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
Refer to kit protocol for details
アプリケーション
ニューロサイエンス
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
-
I would like to have a protocol (pdf) for EZHNPY-25K. Where can I download it?
1 回答-