安全性情報
EX0995
Supelco
MN01 Detergent Phosphate-free
powder, Extran®
別名:
cleaner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
Extran®
フォーム
powder
メーカー/製品名
Extran®
off-white
pH
7.0-9.0 (1% in water)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
powder Extran®
アプリケーション
A multi-purpose powdered detergent for heavy-duty laboratory cleaning applications. extran® MN01 is a mixture of anionic surfactants and auxiliary agents. Can be used on glass, plastic, rubber, metal and quartz. Articles to be cleaned should be immersed in a cleaning solution and thoroughly brushed or wiped. Rinsing with distilled water will leave a residue-free surface.
powder Extran®
アナリシスノート
AppearanceOff-white powderOdorMildpH (1%, water)7.0-9.0
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0995-5:
EX0995-1:
試験成績書(COA)