Merck
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
別名:
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O2
CAS番号:
分子量:
62.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-473-3
蒸気圧
0.053 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.2% Water (H2O)
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
転移温度
flash point 111 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0564-901:
EX0564-1:
試験成績書(COA)