安全性情報
ECM505
Sigma-Aldrich
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (3 µm), fluorimetric
別名:
Cell Migration Assay, Chemotaxis Assay Kit, cell migration assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品種目
Chemicon®
品質水準
テクニック
activity assay: suitable
アプリケーション
The QCM Chemotaxis 3 um 24-well Migration Assay is performed in a Migration Chamber, based on the Boyden chamber principle.
その他情報
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1