Merck
DX1574
Sigma-Aldrich
ジメチルアミン 溶液
40% in Water
別名:
Dimethylamine solution, DMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH
CAS番号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
263 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
転移温度
flash point -18.5 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-1.3 °F
引火点(℃)
-18.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1574-5:
試験成績書(COA)