蒸気圧
263 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
415 °C
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
転移温度
flash point -18.5 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI Key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
- Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-1.3 °F
引火点(℃)
-18.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体