Merck
DX0835
Supelco
ジクロロメタン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-838-9
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
1223 °F
expl. lim.
22 %
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DX0835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Appearance: Clear Liquid
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Free halogens: To pass test
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.02% max
Evaporation Number: 1.9
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX0835CF-37:
DX0835-6:
DX0835-39:
DX0835-37:
676853-901:
DX0835CF-38:
DX0835GN-38SK:
SA320269-4L:
DX0835.901:
DX0835MP-38:
SA320269-4X4L:
DX0835BS-40K:
DX0835P-4:
DX0835PP-40:
MC0423-901:
DX0835PO-40SK:
320269-901:
DX0835-31:
DX0835-32:
SA676853-4L:
DX0835-20:
DX0835FB-37:
DX0835-3:
DX0835-5:
DX0835GE-38:
DX0835AV-38:
SA676853-4X4L:
DX0835LY-NS20:
DX0835RC-38:
DX0835-PP20:
DX0835-36:
DX0835BA-40:
DX0835DG-38:
DX0835-8:
DX0835-35:
US1DX0835PP6:
DX0835SH-38:
MC0422-901:
DX0835-901:
DX0835PP-6:
DX0835CA-40:
DX0835AP-37:
DX0835-38:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3