安全性情報
CX0395
Supelco
Carbon Disulfide
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
EC Index Number:
200-843-6
bp:
46.5 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
398 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
転移温度
flash point -30 °C
溶解性
2.1 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CX0395-6 and CX0395-5 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX0395-6:
CX0395-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー