物質
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Milligard®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Milligard®
テクニック
prefiltration: suitable
L
10 in.
W
2.9 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ろ過面積
0.7 m2
不純物
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤200 mg/cartridge
Matrix
Milligard® LPB
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
規格
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CWLS01S03:
試験成績書(COA)