Merck
CVGB75S01
Millipore
疎水性Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7
別名:
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
27293007
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
パラメーター
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
5 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.5 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.35 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤10 mg
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
泡立ち点
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
包装
開けやすいダブルバッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすDurapore®メンブレンを用いて製造されました。
滅菌法
126 °Cで30分間のSIPを30サイクル、126 °Cで60分間のオートクレーブを30サイクル
アナリシスノート
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析抽出物:制御された室温で70/30%のIPA/水混合物に24時間浸漬後
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany