主要文書
CDRCKT170
Milli-Q
逆浸透カートリッジ
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
別名:
逆浸透カートリッジ-170 L/時間
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
170 L/hr flow rate
適合性
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
逆浸透(RO)カートリッジは、飲料水から200 Daを超えるイオン、微粒子、細菌、有機分子などの汚染物質を95~99%除去します。
アプリケーション
RO水は、ラボにおける一般的なすすぎ、洗浄機やオートクレーブへの給水、塩基性試薬の調製などの用途で使用されるか、または超純水製造装置への給水として使用されます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany