安全性情報
CBL419
Sigma-Aldrich
抗好酸球主要塩基性タンパク質抗体、クローンBMK13
clone BMK13, Chemicon®, from mouse
別名:
EMBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BMK13, monoclonal
交差性
human
以下との反応禁止
horse, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRG2(5553)
特異性
CBL419は、好酸球の活性化段階にかかわらず、好酸球の主要塩基性タンパク質に特異的であり、「汎好酸球」マーカーとみなすことができます。妊婦の胎盤や血清中でみられる23.8 kDaの分泌型のプロ型MBP(妊娠関連MBP)と、好酸球の大きな特異的顆粒の基質中にみられる13.8 kDaの成熟型MBPを認識します。ウマ、マウスまたはラットのMAPとは交差反応しません。
アプリケーション
免疫組織染色:クローンBMK-13は、切片(6 μm)にして室温で1時間乾燥させ、メタノールとアセトンの1:1溶液で固定し、1時間風乾した新鮮凍結組織と反応します。 切片は、使用するまで-70℃でアルミホイルに包んで保存できます。 パラフィン包埋切片の場合、皮膚生検には4%PFA(3時間)を使用してください。 5 μMの切片は脱蝋し、水で再水和してください。 ブロッキングと抗体染色の前に、0.1%トリプシン水溶液によるプロテイナーゼ処理を15分間行ってください。本抗体はパラフィン包埋組織よりも凍結組織でよくよく反応します。
ウェスタンブロッティング:精製した正常ヒト好酸球をジギトニン(5 mg/mL)で10分間処理した後、サンプルバッファーで煮沸し、15%SDS-PAGEで分析します。 精製MBPは約14 kDaに移動し、典型的なヒトサンプルは10〜16 kDaを示します。
ELISA発色させて、MBPを推定します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗好酸球主要塩基性タンパク質抗体クローンBMK13は、好酸球腫瘍塩基性タンパク質に対する抗体であり、ELISA、WB、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリン・免疫&
物理的形状
このモノクローナル抗体は、リン酸緩衝生理食塩水中に濃度100 μg/mLで存在し、10 mMアジ化ナトリウムおよび1 mg/mLウシ血清アルブミンが添加されています。 実験室では、その特定の用途に使用する最適な作業用抗体価を決定することが推奨されます。
フォーマット:精製
保管および安定性
購入後1か月以内に使用する場合は+4°Cで保存し、長期保存には抗体を少量ずつに分注して-20°Cで保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL419-K:
CBL419:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takahiro Kawakami et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 34(6), 960-969 (2018-10-17)
This study aimed to investigate the contribution of a proliferation-inducing ligand (APRIL), a member of the tumor necrosis factor (TNF) superfamily implicated in plasma cell survival, to the development of plasma cell-rich lesions in immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD). We performed
Toru Sonoyama et al.
International journal of molecular sciences, 23(21) (2022-11-12)
Transglutaminase (TGM) isoform catalyze the cross-linking reaction of identical or different substrate proteins. Eosinophil has been recognized in chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) forming tissue eosinophil in nasal polyp (NP), and TGM isoforms are suggested to be associated with
ACE2 downregulation in olfactory mucosa: Eosinophilic rhinosinusitis as COVID-19 protective factor?
Concepció Marin et al.
Allergy, 76(9), 2904-2907 (2021-05-15)
Hironobu Nishijima et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(9), 981-993 (2016-06-21)
The posterior nasal nerve is the dominant source of the parasympathetic, sympathetic, and sensory fibers that innervate the nasal respiratory mucosa. Therefore, a posterior nasal neurectomy (PNN) is thought to induce denervation of the nasal mucosa and relieve the nasal
Alba Garrido-Trigo et al.
Nature communications, 14(1), 4506-4506 (2023-07-27)
Ulcerative colitis and Crohn's disease are chronic inflammatory intestinal diseases with perplexing heterogeneity in disease manifestation and response to treatment. While the molecular basis for this heterogeneity remains uncharacterized, single-cell technologies allow us to explore the transcriptional states within tissues