安全性情報
CBL212
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィラメント200 kDa抗体、クローンRT97
clone RT97, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
クローン
RT97, monoclonal
交差性
rat, human, pig, avian, chicken, reptile
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
特異性
クローンRT97は、多くの哺乳類と鳥類の動物種で200 kDaニューロフィラメントポリペプチドを認識します。 特異的に認識される腫瘍には、褐色細胞腫、傍神経節腫、神経節芽細胞腫、およびその他のニューロン起源の腫瘍が含まれます。
既知の動物種交差反応:ラット、ニワトリ、ブタおよび爬虫類を認識
アプリケーション
ニューロフィラメント200 kDaのレベルを検出する抗ニューロフィラメント200 kDa抗体、クローンRT97は、IH、IH(P)への使用が公表およびバリデーションされています。
凍結およびパラフィンワックス包埋の両方の組織切片の染色
さまざまな組織の神経突起の強い染色
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
フォーマット:精製
モノクローナル抗体は、10 mMアジ化ナトリウムと1 mg/mLウシ血清アルブミンを含有するリン酸緩衝生理食塩水中に存在します。 メルクは、ラボに固有の用途に最適な実効力価については、各ラボが決定するよう推奨しています。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL212:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hisashi Hashimoto et al.
Neuro-degenerative diseases, 17(4-5), 181-198 (2017-05-11)
A novel ataxic mouse line was established from the offspring of a male mouse administered cyclophosphamide in a juvenile period. We have attempted to examine the phenotype and histopathological changes of affected mice. Furthermore, linkage analysis and sequencing of the
Adi Nitzan-Luques et al.
Pain, 152(10), 2413-2426 (2011-08-30)
Pain is normally mediated by nociceptive Aδ and C fibers, while Aβ fibers signal touch. However, after nerve injury, Aβ fibers may signal pain. Using a genetic model, we tested the hypothesis that phenotypic switching in neurotransmitters expressed by Aβ
Signals for the initiation and termination of synthesis of the viral strand of bacteriophage f1.
Dotto, G P, et al.
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 47 Pt 2, 717-722 (1983)
Stephen M F Jamieson et al.
Molecular pain, 5, 66-66 (2009-11-20)
Oxaliplatin and related chemotherapeutic drugs cause painful chronic peripheral neuropathies in cancer patients. We investigated changes in neuronal size profiles and neurofilament immunoreactivity in L5 dorsal root ganglion (DRG) tissue of adult female Wistar rats after multiple-dose treatment with oxaliplatin
Tissue engineering a complete vaginal replacement from a small biopsy of autologous tissue.
Roger E De Filippo,Roger E De Philippo,Colin E Bishop,Luiz Freitas Filho,James J Yoo,Anthony Atala
Transplantation null