Merck
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
別名:
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-158-5
bp:
99-102 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
16.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point 24 °C
溶解性
125 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1795-901:
BX1795-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4