蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12.5 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- KMnO4酸化剤およびCPC(N-塩化セチルピリジニウム)ミセル触媒の存在下で2-ブタノンを生成するための前駆体として。
- CH3NH3PbI3ペロブスカイト膜の製造。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B85919-BULK:
B85919-18L-CS:
B85919-25L:
B85919-18L:4548173276366
B85919-25ML:4548173189659
B85919-10L:
B85919-4L:4548173189666
B85919-2.5L:
B85919-VAR:
B85919-20L-P2:
B85919-1L:4548173189635
B85919-VAR-D:
B85919-4X4L:4548173276373
B85919-6X1L:4548173276380
B85919-20L:4548173189642