グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5% (alkalimetric)
フォーム
crystals, granules or powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 49.2 g/L at 20 °C
密度
1.49 g/cm3 at 23 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Form: Crystals or granular powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble in methanol: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nonvolatile with methanol: 0.05% max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX0865-21:
BX0865-30:
BX0865-3:
BX0865-1:
BX0865-5:
試験成績書(COA)