スキップする
MPGL02GF2
Millipak® 20 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
別名:
Sterile Millipak-20 Filter Unit 0.22 μm 3/4 in. TC/TC, Durapore® 0.22 µm, Millipak® Capsule
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Durapore® 0.22 µm、Millipak®カプセル, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
100 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
shipped in
ambient
General description
デバイス構成:Gamma Gold Capsule
Packaging
ブリスター
Preparation Note
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすデュラポア(Durapore)® メンブレンを用いて製造されました。
滅菌方法
123 °Cで90分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
Analysis Note
≥200 mLの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
細菌保持
ASTM® F838法を用いて、Brevundimonas diminutaの最低チャレンジ濃度1 x 10⁷ CFU/cm²で、サンプルは定量的な捕捉性能を示しました。
重量分析の抽出物:200 mLでの洗浄および制御された室温で水に24時間浸漬後の滅菌済みデバイスを使用
Other Notes
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membraneユーザーガイドを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MPGL2GCL3MPGL1GCL3MPGL1GCF3
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
Millipak®
filtration area
100 cm2
filtration area
1000 cm2
filtration area
500 cm2
filtration area
500 cm2
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ