製品種目
Novabiochem®
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
メーカー/製品名
Novabiochem®
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
アプリケーション
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0830SN38E:
BI0830IL-38:
BI0830TW-NS40:
BI0830SN-38E:
BI0830BH-38E:
BI0830OP/901:
BI0830IT-NS20:
BI0830-0450:
BI0830-P4000:
BI0830IL/38:
BI0830OM-40E:
BI0830IS38ES:
BI0830-4000:
BI0830TO-NS40:
BI0830LT-38ESK:
BI0830-0950:
BI0830ITNS20:
BI0830OP-901:
BI0830IS-38ES:
BI0830OM-38E:
試験成績書(COA)