安全性情報
AP184P
Sigma-Aldrich
ロバ抗ヒツジIgG抗体、HRP結合体、吸着処理済み動物種
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
このロバ抗ヒツジIgG抗体、HRP結合体、吸着処理済み動物種を用いたロバ・ヒツジIgGの検出は、ELISAおよびWBでバリデーションされています。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP184P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu Hiragi et al.
The Journal of cell biology, 221(12) (2022-10-06)
Rab5 and Rab7 are known to regulate endosome maturation, and a Rab5-to-Rab7 conversion mediated by a Rab7 activator, Mon1-Ccz1, is essential for progression of the maturation process. However, the importance and mechanism of Rab5 inactivation during endosome maturation are poorly
Abrey J Yeo et al.
Cell discovery, 1, 15025-15025 (2015-01-01)
Senataxin, defective in ataxia oculomotor apraxia type 2, protects the genome by facilitating the resolution of RNA-DNA hybrids (R-loops) and other aspects of RNA processing. Disruption of this gene in mice causes failure of meiotic recombination and defective meiotic sex