Typically, a minimum of 3-6 amino acids is used to generate an antibody. Peptides that are 10-20 amino acids long are considered ideal for antibody preparation, while those used for structure/function studies can vary in length. In the literature, the N-terminal fragments of Huntingtin in the cortex have been fully characterized. The second protease-susceptible domain, known as the “B” domain, is expected to be located farther from the N-terminal and in proximity to the region corresponding to residues 181–810. This sequence is utilized to validate the specificity of the antibody.
おすすめの製品
製品名
抗ハンチンチンタンパク質抗体、a.a. 181-810、クローン 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1HU-4C8, monoclonal
交差性
rat, rabbit
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse, human, hamster, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットを1:500~1:5,000希釈でELISAに使用しました。
免疫組織染色:
前回のロットを1:500~1:5,000希釈で凍結しマイクロ波オーブン処理したパラフィン切片(ヒト組織)に使用しました。
免疫細胞染色:
前回のロットを1:500~1:5,000希釈でトランスフェクト細胞に使用しました。
免疫沈降:
前回のロットを1:500~1:5,000希釈で免疫沈降に使用しました。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500~1:5,000。ウェスタンブロッティングでは約350~400 kDaに移動するバンドを検出します(Nature Genetics 10:104-110.)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
神経変性疾患
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、10 μgのラット脳ライセートでハンチンチンタンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
正常ヒト大脳皮質ライセート
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2166:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
免疫蛍光法では、タンパク質の局在化、修飾の確認、タンパク質複合体の可視化のために抗体結合蛍光分子を使用します。
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ