Merck
ACR5000GS
Millipore
GST Reagent Kit
suitable for protein purification
別名:
Protein purification kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.25
製品種目
Amicon®
テクニック
protein purification: suitable (GSH-tagged proteins)
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml GST Bind resin, 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
GST Reagent Kit for GSH-tagged protein purification.
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
95.9 °F
引火点(℃)
35.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ACR5000GS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
プロトコル
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.