安全性情報
ABS983
Sigma-Aldrich
抗DMT1抗体
serum, from rabbit
別名:
NRAM1, NRAMP 2, NRAMP-2, Divalent metal transporter 1, Divalent cation transporter 1, DMT-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC11A2(4891)
詳細
二価金属イオン輸送体1(DMT1)は、陽イオン共役型のFe2+輸送体であり、腸細胞における鉄の取り込みや、他の多くの細胞種におけるトランスフェリン結合によるエンドソーム鉄輸送に必須です。DMT1の機能不全は、鉄過剰症や神経変性疾患などいくつかの疾患と関連しています。DMT1は、マンガン、コバルト、カドミウム、ニッケル、バナジウムを輸送できます。またDMT1は、赤血球前駆細胞の酸性化エンドソームから細胞質への鉄輸送や、肝臓での鉄の内部代謝にも関与しています。さらに興味深いことに、哺乳類の細胞では、ミトコンドリアはがほとんどの鉄を取り込みますが、ミトコンドリア外膜はDMT1の主な存在箇所であり、DMT1はミトコンドリアへの鉄の主要インポーターのようです。
免疫原
ヒトDMT1に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗DMT1抗体は、DMT1の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング: 2 µg/mLで使用、50 µgのマウス肝臓、脾臓および十二指腸組織ライセート中のDMT1を検出できます(Schumann, K.,et al.(2010)。Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 24 (2010) 58–66)。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431およびNIH-3T3細胞中のDMT1を検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
代謝
研究サブカテゴリー
イオン輸送チャネル
イオンチャネルと輸送体
品質
ヒト胎盤組織ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのヒト胎盤組織ライセートでDMT1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約62 kDa
物理的形状
未精製
血清ウサギポリクローナル抗体、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABS983:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irina Belaya et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Dysregulation of brain iron metabolism is one of the pathological features of aging and Alzheimer's disease (AD), a neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss and cognitive impairment. While physical inactivity is one of the risk factors for AD and
Manuel Munuera-Cabeza et al.
Genes, 13(12) (2022-12-24)
Mutations in several genes involved in the epigenetic regulation of gene expression have been considered risk alterations to different intellectual disability (ID) syndromes associated with features of autism spectrum disorder (ASD). Among them are the pathogenic variants of the lysine-acetyltransferase
Huynh Tan Hop et al.
EMBO reports, 24(9), e55376-e55376 (2023-07-28)
Bacteria of the genus Brucella cause brucellosis, one of the world's most common zoonotic diseases. A major contributor to Brucella's virulence is the ability to circumvent host immune defense mechanisms. Here, we find that the DNA-binding protein Dps from Brucella
Stephanie L Baringer et al.
Journal of biomedical science, 30(1), 36-36 (2023-06-06)
Apo- (iron free) and holo- (iron bound) transferrin (Tf) participate in precise regulation of brain iron uptake at endothelial cells of the blood-brain barrier. Apo-Tf indicates an iron-deficient environment and stimulates iron release, while holo-Tf indicates an iron sufficient environment